B45909
4,8-Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6]decan, Isomerengemisch
96%
Synonym(e):
Tricyclo[5.2.1.02,6]decan-4,8-dimethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
SMILES String
OCC1CC2[C@H]3CC(CO)[C@H](C3)C2C1
InChI
1S/C12H20O2/c13-5-7-1-10-8-3-9(6-14)11(4-8)12(10)2-7/h7-14H,1-6H2/t7?,8-,9?,10?,11-,12?/m0/s1
InChIKey
ZFZDWMXUMXACHS-IACGZSPGSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
375.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
191 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves