Merck
151327
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-pyrrolin, Mischung aus cis und trans
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.4404 (lit.)
bp
102-105 °C (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1NC(C)C=C1
InChI
1S/C6H11N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-7H,1-2H3
InChIKey
TXQDHQBSNAJSHQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,5-Dimethyl-3-pyrroline was used in the synthesis of pyrolyzed M–Nx/C ORR catalyst[1].
Sonstige Hinweise
Remainder 2,5-dimethyl-1-pyrroline
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A review on non-precious metal electrocatalysts for PEM fuel cells.
Energy & Environmental Science, 4(9), 3167-3192 (2011)