Merck
149276
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-furaldehyd-diacetat
98%
Synonym(e):
5-Nitro-2-furfural-diacetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.17
Beilstein:
255089
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Verunreinigungen
<2% 5-nitro-2-furaldehyde
SMILES String
CC(=O)OC(OC(C)=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
InChIKey
HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)