Wichtige Dokumente
147117
Benzyltrimethylammoniumbromid
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
230-232 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.BrH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
UUZYBYIOAZTMGC-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
BTMAB can be also used as:
- An oxidizing reagent for the conversion of monosubstituted benzylamines into corresponding aldimines in the presence of DMSO.[2]
- A benzylating reagent for the benzylation of aryl amide C-H bond using Ni catalyst.[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?