Wichtige Dokumente
141569
1-(4-Chlorphenyl)-1-cyclopentancarbonsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)C1(CCCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H13ClO2/c13-10-5-3-9(4-6-10)12(11(14)15)7-1-2-8-12/h3-6H,1-2,7-8H2,(H,14,15)
InChIKey
QJNFJEMGWIQMJT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?