Merck
141240
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-fluorbenzaldehyd
95%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.56
Beilstein:
2245530
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
32-35 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
fluoro
SMILES String
[H]C(=O)c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChIKey
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde undergoes piperidine catalyzed Knoevenagel condensation reaction with methyl cyanoacetate to yield methyl 2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoate[1].
Anwendung
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde was used in the synthesis of novel copolymers of methyl 2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoates and styrene[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Novel copolymers of trisubstituted ethylenes with styrene-7. Methyl 2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoates.
Kharas GB, et al.
Polym. Bull., 45(4-5), 351-357 (2000)
Artikel
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.