Wichtige Dokumente
139076
5-Brom-4-chlorindoxyl-1,3-diacetat
98%
Synonym(e):
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-1,3-diacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
165-168 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Oc1cn(C(C)=O)c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C12H9BrClNO3/c1-6(16)15-5-10(18-7(2)17)11-9(15)4-3-8(13)12(11)14/h3-5H,1-2H3
InChIKey
DSHQTSIXXYZXGR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?