137111
Ethoxyessigsäure
98%
Synonym(e):
O-Ethylglykolsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
97-100 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChIKey
YZGQDNOIGFBYKF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter