Merck
135984
Sigma-Aldrich
Methyl-5-chlorvalerat
97%
Größe auswählen
25 G
CHF 150.00
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 150.00
About This Item
Lineare Formel:
Cl(CH2)4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
106-107 °C/38 mmHg (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
COC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChIKey
JAVHFVJOWIQHII-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl 5-chlorovalerate undergoes gas phase elimination over the temperature range of 419.6–472.1°C and pressure range of 45–108 torr via intimate ion pair type mechanism[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The intimate ion pair mechanism in the maximally inhibited elimination kinetics of methyl 4-chlorobutyrate and methyl 5-chlorovalerate in the gas phase.
Chuchani G, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 18(2), 203-213 (1986)