Merck
515442
Sigma-Aldrich
6-Chlor-2-hexanon
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 67.20
CHF 67.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 67.20
About This Item
Lineare Formel:
Cl(CH2)4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 67.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4435 (lit.)
bp
85.5-86.5 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
SMILES String
CC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChIKey
CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90.56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Chimie organometallique sous haute pression: Reaction des chlorocetones avec l'hydrure de tributyletain.
Degueil-Castaing M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 287(1), 49-56 (1985)
Synthesis of 1-(n-hexyl-5-one)-2-chlorobenzimidazole.
Dubey PK, et al.
Indian J. Chem. B, 44, 1239-1242 (2005)