133310
Anilin -hydrochlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.46 (vs air)
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
196-198 °C (lit.)
SMILES String
Cl.Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
InChIKey
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
381.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
194 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?