132691
3-Chlor-propionsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
203-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
OC(=O)CCCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
InChIKey
QEYMMOKECZBKAC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges