Wichtige Dokumente
131415
Phenyl-3-hydroxy-2-naphthoat
97%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
257-261 °C/160 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
129-132 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C17H12O3/c18-16-11-13-7-5-4-6-12(13)10-15(16)17(19)20-14-8-2-1-3-9-14/h1-11,18H
InChIKey
SRMZHGJLSDITLO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)