Merck
12688
Sigma-Aldrich
Boc-D-Nva-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(R)-2-(Boc-amino)-pentansäure, Boc-D-norvalin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.26
Beilstein:
5260625
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (TLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChIKey
INWOAUUPYIXDHN-SSDOTTSWSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)