Wichtige Dokumente
123595
2,3-Benzofluoren
98%
Synonym(e):
11H-Benzo[b]fluoren, Isonaphthofluoren
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
211-213 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble
SMILES String
C1c2ccccc2-c3cc4ccccc4cc13
InChI
1S/C17H12/c1-2-6-13-11-17-15(9-12(13)5-1)10-14-7-3-4-8-16(14)17/h1-9,11H,10H2
InChIKey
HAPOJKSPCGLOOD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?