Wichtige Dokumente
119474
N-Hydroxyurethan
Synonym(e):
N-Carbethoxyhydroxylamin, N-Hydroxycarbamidsäure-ethylester, Ethyl-N-hydroxycarbamat, NSC 71045, NSC 83629
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
113-116 °C/3 mmHg (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCOC(=O)NO
InChI
1S/C3H7NO3/c1-2-7-3(5)4-6/h6H,2H2,1H3,(H,4,5)
InChIKey
VGEWEGHHYWGXGG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthesis of molecules used for intermolecular Sharpless aminohydroxylation reactions
- Intermolecular ortho-C-H amidation of anilides
- Cinchona alkaloid-catalyzed asymmetric cycloaddition
- Allylic arylation
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?