115053
2-(4-Nitrophenyl)-ethylbromid
98%
Synonym(e):
1-(2-Bromethyl)-4-nitrobenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-69 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
InChIKey
NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?