Wichtige Dokumente
113220
1-Phenylundecan
99%
Synonym(e):
Undecylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
316 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−5 °C (lit.)
Dichte
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3
InChIKey
XBEADGFTLHRJRB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?