Merck
00310590
Quercetin-3-Glucuronid
primary reference standard
Synonym(e):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavon-3-Glucuronid, Mikwelianin, Miquelianin, Quercetin-3-O-β-D-Glucuronid, Quercituron
Größe auswählen
25 MG
CHF 578.00
CHF 578.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 578.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 578.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O13/c22-7-4-10(25)12-11(5-7)32-17(6-1-2-8(23)9(24)3-6)18(13(12)26)33-21-16(29)14(27)15(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14-16,19,21-25,27-29H,(H,30,31)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
InChIKey
DUBCCGAQYVUYEU-ZUGPOPFOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hergestellt und qualifiziert von HWI pharma services GmbH.
Der genaue Gehalt mittels quantitativer NMR ist dem Zertifikat zu entnehmen.
Anwendung
Referenzstandard bei der Analyse von pflanzlichen Arzneimitteln
Sonstige Hinweise
Diese Verbindung kommt häufig in Pflanzen der folgenden Gattungen vor: Carum Pimpinella
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1