Wichtige Dokumente
8.20551
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxybutan
for synthesis
Synonym(e):
1,2-Epoxybutan, 1,2-Butylenoxid, Ethyloxiran
Größe auswählen
100 ML
CHF 33.50
1 L
CHF 55.00
2.5 L
CHF 134.00
CHF 33.50
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 33.50
1 L
CHF 55.00
2.5 L
CHF 134.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
203-438-2
NACRES:
NA.22
CHF 33.50
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1005 hPa ( 63 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
370 °C
Wirksamkeit
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
1743 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.7-19 % (v/v)
pH-Wert
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
63 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-130 °C
Übergangstemp.
flash point -26 °C
Löslichkeit
86.8 g/L
Dichte
0.83 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1C(C1)CC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Effiziente Katalyse der CO2-Cycloaddition: 1,2-Epoxybutan wird bei der Synthese hydroxyreicher kovalenter organischer Gerüstverbindungen verwendet und hat sich als wirksam bei der Katalyse der CO2-Cycloaddition erwiesen. Diese Anwendung unterstützt die Bemühungen zur ökologischen Nachhaltigkeit durch die Umwandlung von Kohlendioxid in nützliche Verbindungen (Pang et al., 2023).
  • Synthese von Reagenzien zur Spannungsrelaxation: 1,2-Epoxybutan wird bei der Ein-Topf-Synthese von Reagenzien zur Spannungsrelaxation aus Methylsulfonen verwendet, was seine Vielseitigkeit als chemisches Zwischenprodukt betont. Diese Forschung eröffnet neue Wege in der synthetischen Chemie für die effiziente Herstellung neuartiger organischer Verbindungen (Jung und Lindsay, 2022).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,830 - 0,831
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
5.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-15 °C - closed cup