Wichtige Dokumente
10924
Cyclohexansulfonsäure Natriumsalz
≥98.0% (T)
Synonym(e):
Natrium-cyclohexansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (T)
Form
solid
Verunreinigungen
≤1% water
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChIKey
DIIKAKPJAGLSOD-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)