Merck
109231
Sigma-Aldrich
3-Brom-propionitril
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
3-Bromopropanenitrile
Größe auswählen
25 G
CHF 46.20
100 G
CHF 146.00
CHF 46.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 46.20
100 G
CHF 146.00
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.97
Beilstein:
1738565
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 46.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.481 (lit.)
bp
76-78 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.615 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
BrCCC#N
InChI
1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
InChIKey
CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Bromopropionitrile was used as the initiator in the atom transfer radical polymerization of acrylonitrile[1]. 3-Bromopropionitrile was used in coupling reactions of a number of aromatic and heteroaromatic phenols with alkyl, acyl or benzoyl halides in acetonitrile with cesium fluoride-Celite[2].
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cesium fluoride-Celite: a solid base for efficient syntheses of aromatic esters and ethers.
Shah STA, et al.
Tetrahedron, 61(27), 6652-6656 (2005)
Preparation of polyacrylonitrile with improved isotacticity and low polydispersity.
Jiang J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 116(5), 2610-2616 (2010)