10913
Acetessigsäure-methylester
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
ACM, 3-Oxobutansäure-methylester, Methylacetoacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
536 °F
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 2 parts
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Dichte
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter