Merck
107948
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-hexanon
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2COCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
Dichte
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-5-7(8)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
HIGGFWFRAWSMBR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Methyl-3-hexanone was used in a study to investigate the natural abundance distribution of 1H and 2H in in sedimentary organic matter.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Equilibrium 2H/1H fractionations in organic molecules: I. Experimental calibration of ab initio calculations.
Wang Y, et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(23), 7060-7075 (2009)