Wichtige Dokumente
103713
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin
99%
Synonym(e):
Pentafluoroaniline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-35 °C (lit.)
Löslichkeit
toluene: soluble
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F5N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
InChIKey
NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F
Flammpunkt (°C)
73 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?