Wichtige Dokumente
102016
1,3-Dibromtetrafluorbenzol
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
Dichte
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1c(F)c(Br)c(F)c(Br)c1F
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-3(9)2(8)5(11)6(12)4(1)10
InChIKey
UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
198.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)