Wichtige Dokumente
E1385
Ethidiumbromid -Lösung
BioReagent, for molecular biology, 500 μg/mL in H2O
Synonym(e):
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenyl-phenanthridiniumbromid, EtBr, Homidiumbromid
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Konzentration
500 μg/mL in H2O
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Eignung
suitable for gel electrophoresis
SMILES String
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChIKey
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.
Ethidiumbromid ist ein bekannter und verbreitet eingesetzter fluoreszierender Farbstoff für die biotechnologische Forschung.