Merck
AccueilAnalyse de la structure des protéinesTable de référence des acides aminés
Table de référence des acides aminés
Propriétés des principaux acides aminés
1 Le pKa est le logarithme négatif de la constante de dissociation du groupement -COOH.
2 Le pKb est le logarithme négatif de la constante de dissociation du groupement -NH3.
3 Le pKx est le logarithme négatif de la constante de dissociation de tout autre groupement de la molécule.
4 Le pl est le pH au point isoélectrique.
Référence : D. R. Lide, Handbook of Chemistry and Physics, 72nd Edition, CRC Press, Boca Raton, FL, 1991.
Les acides aminés sont les unités de base des peptides et des protéines. Chaque acide aminé est constitué d'un groupement amine et d'un groupement carboxylique liés à un atome de carbone tétraédrique. Cet atome de carbone est appelé carbone α (ou carbone alpha). 
Les acides aminés se distinguent les uns des autres par leur chaîne latérale, appelée groupement R. Le groupement R de chaque acide aminé présente une structure, une charge électrique et une polarité qui lui sont propres.
Nous vous invitons à consulter les tables et les structures qui suivent pour découvrir les propriétés, les types, les applications et la disponibilité des différents acides aminés.
Acides aminés à chaîne latérale hydrophobe aliphatique
Acides aminés à chaîne latérale hydrophobe aromatique
Acides aminés à chaîne latérale polaire neutre
Acides aminés à chaîne latérale chargée acide
Acides aminés à chaîne latérale chargée basique
Acides aminés uniques
Indice d'hydrophobicité des principaux acides aminés
L'indice d'hydrophobicité est une mesure de l'hydrophobicité relative, à savoir le degré de solubilité d'un acide aminé dans l'eau. Dans une protéine, les acides aminés hydrophobes ont tendance à se trouver à l'intérieur de la molécule, contrairement aux acides aminés hydrophiles qui ont tendance à être en contact avec l'environnement aqueux.
Les valeurs indiquées dans la table suivante sont normalisées : une valeur de 100 est attribuée au résidu le plus hydrophobe comparativement à la glycine, qui est considérée comme neutre (valeur de 0). Les échelles ont été extrapolées aux résidus qui sont plus hydrophiles que la glycine.
A Valeurs à pH 2 : normalisées d'après Sereda et al. J. Chrom. 676: 139–153 (1994).
B Valeurs à pH 7 : Monera et al. J. Protein Sci. 1: 319–329 (1995).
Références
1.
Hayman M, Smith K, Cameron N, Przyborski S. 2005. Growth of human stem cell-derived neurons on solid three-dimensional polymers. Journal of Biochemical and Biophysical Methods. 62(3):231-240. https://doi.org/10.1016/j.jbbm.2004.12.001
2.
Cho IJ, Ahn JY, Kim S, Choi MS, Ha TY. 2008. Resveratrol attenuates the expression of HMG-CoA reductase mRNA in hamsters. Biochemical and Biophysical Research Communications. 367(1):190-194. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2007.12.140
3.
Polleux F, Ghosh A. 2002. The Slice Overlay Assay: A Versatile Tool to Study the Influence of Extracellular Signals on Neuronal Development. Science Signaling. 2002(136):pl9-pl9. https://doi.org/10.1126/stke.2002.136.pl9
4.
Rama Rao KV, Reddy PV, Tong X, Norenberg MD. 2010. Brain Edema in Acute Liver Failure. The American Journal of Pathology. 176(3):1400-1408. https://doi.org/10.2353/ajpath.2010.090756
5.
Marx M, Günter RH, Hucko W, Radnikow G, Feldmeyer D. 2012. Improved biocytin labeling and neuronal 3D reconstruction. Nat Protoc. 7(2):394-407. https://doi.org/10.1038/nprot.2011.449