Purification d'ADNg
Les kits de purification d'ADN servent à extraire et à isoler l'ADN contenu dans les échantillons en éliminant les impuretés chimiques et biologiques comme les débris cellulaires, le sérum, les protéines, les lipides et les composants ioniques. Les kits de purification d'ADN servent également à purifier et à préparer des échantillons d'ADN pour diverses applications en aval, dont le clonage, l'édition génomique, l'hybridation in situ, l'amplification en chaîne par polymérase (PCR pour "Polymerase Chain Reaction"), la PCR quantitative (qPCR), la PCR multiplex, le séquençage classique et le séquençage de nouvelle génération (NGS pour "Next-Generation Sequencing").
Pour en savoir plus
Kits de purification d'ADN GenElute™
Les kits de purification d'ADN GenElute™ classiques utilisent une résine de silice pour lier fortement l'ADN en présence d'une haute teneur en sels, ce qui permet l'élimination des protéines, des petits ARN et d'autres molécules lors d'étapes de lavage avec une solution de sels et d'éthanol. Après le lavage, l'ADN purifié est élué avec de l'eau ou du tampon TE. Il existe un large choix de kits de purification d'ADN GenElute™ adaptés à différents types d'échantillons. Il est ainsi possible de purifier l'ADN génomique (ADNg) contenu dans des échantillons de cultures cellulaires, de tissus de mammifères, de sang, de bactéries, de virus, de tissus végétaux, de sol, d'eau, d'urine et de selles. Les kits de purification d'ADN acellulaire GenElute™ assurent une purification efficace et rapide de l'ADN libre circulant (ADNlc ou cfDNA), permettant de récupérer des fragments d'ADN acellulaire de 100 à 500 paires de bases adaptés à de nombreuses applications en aval comme le séquençage de nouvelle génération, la qPCR et le séquençage après traitement au bisulfite.
Points forts :
- Méthode de purification d'ADN sur silice
- Haut rendement d'ADN ultrapur, pour un moindre coût par préparation
- Technique la plus couramment utilisée pour la purification de l'ADN dans les procédures de laboratoire
- Protocole d'environ 90 minutes (selon le temps de lyse)
- Gamme complète de kits adaptés à divers types d'échantillons spécifiques
- Deux formats au choix : filtration sous vide ou centrifugation
- Disponibilité de kits multianalytes (copurification de l'ADN et de l'ARN)
Kits de purification d'ADN GenElute™-E Single Spin (une seule centrifugation)
Les kits de purification d'ADN GenElute™-E utilisent une technique de chromatographie négative reposant sur l'exclusion stérique pour isoler et purifier l'acide nucléique en une seule centrifugation. Lors de la chromatographie d'exclusion stérique, les molécules sont séparées selon leur taille. Les petites molécules comme les protéines, les lipides et les composants ioniques sont piégées dans les pores de la phase stationnaire de la colonne. Les molécules d'ADN, de plus grande taille, traversent rapidement la colonne, car elles sont trop grosses pour pénétrer dans les pores. En exploitant cette différence de taille, les kits de purification d'ADN GenElute™-E permettent de purifier l'ADN en une seule centrifugation, sans nécessiter plusieurs étapes de liaison et de lavage.
Points forts :
- Méthode de purification de l'ADN par chromatographie négative reposant sur l'exclusion stérique
- Procédure simplifiée
- Protocole rapide (3 minutes de manipulation, pour un total de 15 à 45 minutes selon le temps de lyse)
- Moins d'impuretés chimiques, pas de sels chaotropiques ni de solutions de lavage à l'alcool susceptibles d'inhiber les opérations en aval (comme la PCR)
- Moins d'impuretés biologiques et moins de cisaillement de l'ADN génomique grâce à la réduction du nombre de centrifugations
- Réduction des déchets plastiques et aucun tampon d'hybridation ou de lavage dangereux
- Emballage respectueux de l'environnement
- Protocoles et checklists faciles à suivre
- Gamme de kits adaptés à la purification d'ADN génomique, à la purification de produits de PCR et à l'extraction sur gel
Kits pour PCR EXTRACT-N-AMP™
Les kits pour PCR Extract-N-Amp™ sont les premiers kits d'extraction et d'amplification d'ADN intégrées pour les échantillons de sang, de tissus et de plantes. Ces kits innovants contiennent tous les réactifs nécessaires pour libérer rapidement l'ADN et amplifier les cibles d'intérêt par PCR. Une nouvelle méthode d'extraction évite d'avoir à réaliser de longues digestions enzymatiques ou une homogénéisation. Ces kits incluent également un mélange de réactifs pour PCR à démarrage chaud prêt à l'emploi (ReadyMix™) spécialement formulé pour réaliser l'amplification directement à partir de l'extrait.
Points forts :
- Purification et amplification intégrées
- Simplification du traitement des échantillons
- Présence de tous les réactifs, tampons exclusifs et enzymes nécessaires à l'extraction rapide et à l'amplification des cibles d'intérêt à partir de divers types de cellules et de tissus
- Présence d'un colorant de traçage inerte dans le mélange pour PCR REDExtract-N-Amp ReadyMix™, simplifiant le chargement des produits de PCR sur les gels d'agarose en vue de leur analyse
Ressources produits apparentées
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: Extract-N-Amp™ Product Guide
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
- Article: GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit Protocol
The GenElute™ Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
- Article: GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit Protocol (NA2100, NA2110, NA2120)
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
- Article: Genomic DNA Sample Purification and Quality Assessment
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
- Article: Impact of GenElute™-E Purification Method on Accuracy of DNA Quantitation and Downstream Enzymatic Processes
Evaluation of the purity of genomic DNA by UV spectrophotometry, gel electrophoresis, and downstream qPCR using GenElute™-E DNA purification kits.
- Article: GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit Protocol (G2N10, G2N70, G2N350)
This article describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit.