Kits et réactifs pour PCR
L'abréviation PCR signifie "Polymerase Chain Reaction" (amplification en chaîne par polymérase). C'est un outil incontournable utilisé dans la quasi-totalité des laboratoires de biologie moléculaire. La PCR est un moyen simple et peu coûteux d'amplifier des fragments d'ADN spécifiques de plusieurs ordres de grandeur. Nous disposons de kits spécialisés pour diverses applications (PCR, PCR quantitative [qPCR], PCR après transcription inverse [RT-PCR]) pour chaque étape de votre procédure de PCR. Nous vous invitons également à découvrir notre offre complète de ressources en lien avec la PCR, notamment notre protocole de PCR standard et notre calculateur de mélanges maîtres pour PCR.
PCR directe
La PCR directe est une technique qui permet aux scientifiques de passer directement des échantillons de culture végétale, tissulaire ou cellulaire à la PCR sans étape d'isolement ou de purification de l'ADN. S'affranchir de ces étapes laborieuses permet de gagner un temps considérable et de grandement réduire les ressources nécessaires, pour une plus grande durabilité. Nos kits pour PCR Extract-N-Amp™ sont uniques car ils assurent à la fois l'extraction et l'amplification dans les essais sur les échantillons de plante, de tissu et de sang. Grâce à sa méthode "lyse and go", la PCR Extract-N-Amp™ se fait sans colonne ni longue purification enzymatique des échantillons. Nos kits pour PCR directe contiennent les réactifs, enzymes et tampons exclusifs nécessaires à l'extraction rapide et à l'amplification des cibles d'intérêt à partir de divers types d'échantillons de plante, de sang ou de tissu.
PCR à démarrage à chaud
La PCR à démarrage à chaud ("Hot Start") est une technique qui inhibe l'activité de la Taq polymérase Hot Start ou l'incorporation de dNTP modifiés pendant la préparation de la réaction, jusqu'à la survenue d'une étape de thermoactivation. La PCR à démarrage à chaud permet de préparer la réaction à température ambiante, sans amplification non spécifique ni formation de dimères d'amorces. Découvrez notre large sélection d'enzymes pour PCR à démarrage à chaud, dont les réactifs KOD, FastStart™, JumpStart™ et KAPA Biosystems. Veuillez consulter le tableau de sélection de produits pour obtenir des informations complémentaires et trouver les produits et réactifs pour PCR à démarrage à chaud qui répondent à vos besoins.
ADN polymérase et mélange maître KOD
L'ADN polymérase KOD est une ADN polymérase thermostable garantissant une PCR ultra-haute fidélité. De nombreuses études indépendantes ont aussi permis de vérifier la supériorité de la haute fidélité de l'ADN polymérase KOD par rapport à d'autres polymérases thermophiles. En plus d'une faible fréquence de mutation, la grande vitesse d'allongement et la capacité de traitement élevée de la polymérase KOD permettent d'obtenir un meilleur rendement pour le produit complet, avec moins de cycles réactionnels. Tous ces avantages font de l'ADN polymérase KOD l'enzyme de choix pour la PCR lorsque vitesse et fidélité doivent primer. Découvrez notre nouveau Mélange maître pour PCR KOD One™, un mélange maître 2× pour PCR prêt à l'emploi contenant une nouvelle ADN polymérase KOD génétiquement modifiée (UKOD), ainsi qu'un nouvel accélérateur d'allongement, garantissant une PCR rapide avec une vitesse d'allongement de 5 s/kb pour les ADN matrices < 10 kb.
Réactifs, protocoles et ressources Roche pour la PCR, la qPCR, la RT-PCR et la RT-qPCR
Pour faire progresser vos recherches en biologie moléculaire, il est primordial que vous optimisiez l'efficacité de votre procédure à de multiples niveaux, notamment dans les domaines de l'analyse génomique, protéomique et cellulaire. En tant que pionnier de la génomique et de la technologie PCR, Roche propose toute une gamme de kits et de réactifs qui sont optimisés pour réduire le temps de manipulation en laboratoire et accélérer l'acquisition des données ainsi que la création d'outils indispensables à la vérification des hypothèses biologiques les plus complexes. Notre partenariat avec Roche s'appuie sur une recherche commune de l'excellence scientifique et de la qualité des produits. Il nous permet de vous proposer des produits Roche et de vous apporter ainsi des réponses au moment où vous en avez besoin, quel que soit votre domaine de recherche. Découvrez tous les protocoles et réactifs Roche en lien avec la PCR sur la page Produits et solutions moléculaires de Roche.
Réactifs de mélange maître LuminoCT™, KiCqStart® et JumpStart pour PCR quantitative (qPCR)
La PCR quantitative (qPCR) exploite la linéarité de la réaction d'amplification de l'ADN pour déterminer la quantité relative ou absolue d'une séquence connue dans un échantillon. L'utilisation, dans la réaction, d'une molécule fluorescente "rapporteuse" permet de mesurer la production d'ADN en temps réel. Constitué de réactifs prêts à l'emploi (ReadyMix™) ultraoptimisés, le mélange LuminoCt™ permet d'atteindre des vitesses de test inégalées sans sacrifier l'exactitude, la précision ou la sensibilité. LuminoCt™ fonctionne sans problème avec la plupart des appareils de qPCR, ce qui signifie que l'optimisation des conditions de réaction est réduite au strict minimum. Pour les utilisateurs, le travail se limite souvent à choisir le kit, créer le test et lancer la réaction. L'obtention des meilleures données de qPCR n'a jamais été plus simple ni plus rapide.
Les réactifs KiCqStart® ReadyMix™ sont des mélanges maîtres ultrasensibles prêts à l'emploi qui contiennent tous les composants de base nécessaires à la réalisation d'une PCR quantitative (qPCR) ou d'une PCR quantitative après transcription inverse (RT-qPCR). Il vous suffit d'ajouter vos amorces, votre sonde et de compléter avec l'eau pour obtenir le cocktail réactionnel que vous déposez dans des tubes ou des plaques avant d'ajouter votre matrice. Les réactifs KiCqStart® ReadyMix™ sont compatibles avec les appareils de PCR fonctionnant en mode rapide ou conventionnel. Pour en savoir plus, veuillez consulter les informations relatives à l'utilisation des réactifs KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix™ et KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™. Par ailleurs, les mélanges JumpStart Taq ReadyMix™ constituent une solution simple et rapide pour vos expériences de qPCR conventionnelles. L'anticorps anti-Taq permet la réalisation d'une PCR à démarrage à chaud avec inactivation de l'enzyme, évitant ainsi la formation de produits non spécifiques. Adaptée aux méthodes de détection utilisant des sondes et un colorant SYBR® Green, cette gamme de produits compatibles avec les appareils à tubes, à plaques ou à capillaires peut être optimisée. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à découvrir nos autres ressources et réactifs pour qPCR à base de SYBR® Green.
RT-PCR et RT-qPCR : oligomères et sondes sur mesure, DNases, kits, mélanges maîtres, amorces et plus encore
La RT-PCR associe deux techniques puissantes et polyvalentes (la transcription inverse et la PCR) pour produire et amplifier des ADNc à partir de transcrits d'ARNm ou d'ARN total. Cette méthode est souvent employée pour étudier l'expression génique au niveau des ARN et des protéines. Une réaction de RT-PCR idéale nécessite une transcription inverse sensible et une amplification très fidèle. La transcriptase inverse doit être capable de détecter de très faibles quantités de transcrits et/ou des transcrits contenant une structure secondaire difficile. Notre transcriptase inverse enhanced Avian (eAMV™) présente toutes ces caractéristiques. C'est la transcriptase inverse idéale pour détecter les messages peu abondants qui peuvent passer inaperçus avec d'autres transcriptases inverses et c'est la meilleure enzyme que nous ayons trouvée pour transcrire les structures secondaires difficiles. De plus, elle tolère mieux les hautes températures que les RNAses H- AMV, M-MLV et M-MLV ou que la RNase H+ AMV.
Pour des outils supplémentaires tels que des calculateurs de recette ou des convertisseurs d'unité, rendez-vous sur la page de notre centre de ressources dédiée aux calculateurs et aux applications.
Ressources produits apparentées
- Brochure: Genomics Workflow
Streamline your molecular biology workflow
- Article: KOD One™ PCR Master Mix for Ultra-Fast, High-Fidelity PCR
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield