Équipements et systèmes d'électrophorèse d'acides nucléiques sur gel
Que vous ayez besoin de cloner un gène, de détecter une séquence d'acide nucléique spécifique ou de quantifier de l'ADN ou de l'ARN, il vous faut une panoplie complète d'outils d'analyse génomique complémentaires. Nous proposons une vaste collection de produits chimiques et de réactifs de qualité supérieure pour l'électrophorèse sur gel et le transfert sur membrane ("blotting") d'ADN et d'ARN, notamment des marqueurs de poids moléculaire pour fragments d'ADN et d'ARN, des tampons de charge d'échantillons, des gels d'agarose précoulés, des colorants pour acides nucléiques, des membranes de transfert en nylon, des solutions d'hybridation et des réactifs et consommables pour analyses par northern blotting et Southern blotting.
À quoi sert l'électrophorèse sur gel ? L'électrophorèse sur gel est souvent utilisée pour séparer des molécules, par exemple des protéines, de l'ADN ou de l'ARN, en fonction de leur taille. Facilitez vos procédures d'électrophorèse sur gel des acides nucléiques grâce à nos systèmes d'électrophorèse horizontaux DirectLoad™ Mini et Midi. Des tampons, des échelles, des colorants et des tampons de charge avec colorant viennent compléter une solution particulièrement économique pour l'électrophorèse sur gel d'agarose. Découvrez la liste complète des produits de la gamme DirectLoad™, caractérisés par une vitesse d'analyse des échantillons sans précédent et leur polyvalence expérimentale, et optimisez vos recherches sur les acides nucléiques.
Aperçu du contenu :
Products
Caractéristiques des systèmes horizontaux d'électrophorèse DirectLoad™ Mini et Midi
Tous les systèmes horizontaux d'électrophorèse DirectLoad™ Mini et Midi sont fournis avec un jeu d'accessoires, et des indications claires sur chaque cuve vous guident pour assembler le tout en fonction de vos besoins expérimentaux. Chaque système est livré avec les composants nécessaires à l'assemblage, et les câbles d'électrodes sont compatibles avec les alimentations mPAGE®. Chaque accessoire peut également être acheté séparément, ce qui accroît la longévité des systèmes avec des pièces de rechange économiques. Les systèmes horizontaux d'électrophorèse DirectLoad™ Mini et Midi présentent en plus les caractéristiques suivantes :
- Fixations avec code couleurs et clipsage facile pour un assemblage monodirectionnel sûr.
- Le retrait du couvercle DirectLoad™ débranche la source d'alimentation, ce qui garantit la sécurité de l'utilisateur.
- Les plateaux à gel et les barrières à gel DirectLoad™ sont étanches, ce qui permet de préparer en parallèle plusieurs gels d'agarose.
- Les multiples combinaisons de plateau à gel et de taille de peigne maximisent la polyvalence expérimentale.
- Les peignes DirectLoad™ ont une hauteur ajustable et peuvent servir de guide de chargement d'échantillon avec des pipettes monocanal et multicanaux.
- Possibilité de remplacer les accessoires pour accroître la longévité du système.
Ressources produits apparentées
- Article: Nucleic Acid Electrophoresis Protocols & Introduction
An introduction to Nucleric Acid electrophoresis and standard protocols for Agarose gel electrophoresis for DNA, RNA & polyacrylamide gel electrophoresis for DNA.
- Article: Markers and Ladders for Gel Electrophoresis
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
- Article: Northern and Southern Blot Protocols & Introduction
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
- Article: Selecting DNA, RNA, and PCR Fragment Markers and Ladders for Gel Electrophoresis
Select appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination via electrophoresis on agarose or polyacrylamide gels.
- Article: TAE and TBE Running Buffers Recipe & Video
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
- Flyer: pHast Pack™ Electrophoresis
The pHast Pack™ platform was developed to expedite your research and provide a convenient solution for tedious lab tasks. Our buffers and new ready-to-pour agarose gels are formulated to save time and effort in native RNA and DNA electrophoresis assays.
- Article: Restriction Endonucleases - The Molecular Scissors
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.
- Article: Introduction to Cell Transfection
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.