Merck
Marquage d'acides nucléiques
Représentation graphique d'une sonde d'ADN de marquage à la digoxigénine (DIG)
Les techniques de marquage non radioactif des acides nucléiques sont utilisées en routine pour la détection de l'ADN et de l'ARN, offrant une solution plus sûre que les composés radiomarqués. Nous vous proposons toute une gamme de réactifs de marquage d'acides nucléiques, dont un mélange de marquage à la biotine pour ARN, un mélange de marquage à la fluorescéine pour ARN et des réactifs de marquage à la digoxigénine (DIG) et détection d'ADN et d'ARN. Explorez notre offre et découvrez les réactifs de marquage d'acides nucléiques les mieux adaptés à vos procédures.
Pour en savoir plus
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Marquage à la digoxigénine et détection d'ADN
La technique de marquage à la digoxigénine (DIG) est une alternative aux isotopes radioactifs dangereux qui est idéale pour le marquage des acides nucléiques. Vous avez le choix entre une détection par colorimétrie, par luminescence ou par fluorescence pour obtenir une haute sensibilité et un faible bruit de fond, avec des temps d'exposition très courts. Tirez parti de méthodes robustes et de protocoles reconnus pour obtenir un faible bruit de fond et un haut rapport signal/bruit. En tant que distributeur exclusif du système DIG de Roche, nous nous engageons à offrir aux chercheurs la forte spécificité et la grande sensibilité dont ils ont besoin pour détecter les acides nucléiques et réaliser leur prochaine avancée scientifique. Le système DIG présente plusieurs avantages :
Spécificité : Les anticorps anti-DIG ne se lient pas aux autres substrats.
Polyvalence : Les sondes marquées à la DIG peuvent être utilisées pour l'hybridation sur filtres et in situ.
Méthode éprouvée : Des milliers de publications démontrent la supériorité de la DIG par rapport à la radioactivité.
Sécurité : Le marquage et la détection sont réalisés sans les dangers ou inconvénients de la radioactivité.
Pour en savoir plus sur les protocoles et réactifs DIG et accéder à des ressources complémentaires, rendez-vous sur la page Méthodes de marquage à la digoxigénine (DIG).
Méthodes de marquage à la digoxigénine (DIG)
Initialement constitué d'un stéroïde issu de plantes du genre Digitalis (digitales), seule source de digoxigénine connue, le système DIG est un outil puissant pour l'analyse des acides nucléiques par hybridation. Sa présence très limitée dans la nature fait de la digoxigénine une molécule de marquage idéale. En effet, l'anticorps anti-DIG ne se lie à aucune autre molécule biologique, garantissant une forte spécificité pour la cible. Une fois que les acides nucléiques stabilisés se sont hybridés sur la sonde marquée à la DIG, des anticorps anti-DIG conjugués à de la peroxydase de raifort (HRP pour "Horseradish Peroxidase"), de la phosphatase alcaline, de la rhodamine ou de la fluorescéine sont utilisés pour une détection ultérieure par chimioluminescence ou fluorescence.