Autres sérums pour la culture cellulaire
Le sérum est un supplément important des milieux de culture cellulaire, car il contient un mélange de facteurs de croissance, d'hormones, de facteurs d'adhérence, d'agents tampon et d'oligo-éléments nutritionnels. Même si le sérum de veau fœtal (FBS) est le sérum le plus couramment employé pour enrichir les milieux de culture, de nombreux autres sérums animaux peuvent être utilisés pour enrichir les milieux dans les applications de culture cellulaire spécifiques à certaines espèces et autres. Les sérums animaux spécifiques à une espèce peuvent fournir un environnement qui reproduit fidèlement l'état natif des cellules, favorisant ainsi la croissance de cellules saines. Nous fournissons d'autres sérums tels que :
Products
Sérum de veau nouveau-né et sérum de bovin adulte
Le sérum de veau nouveau-né peut constituer une alternative économique au FBS pour de nombreuses applications de culture, et lorsque les cellules ne sont pas affectées par un faible titre d'anticorps. Le sérum de bovin adulte peut être employé de façon similaire comme supplément pour milieu basal, afin de promouvoir la croissance et la prolifération. Vous pouvez choisir parmi les sérums suivants :
- Sérum supplémenté en fer issu de veaux nourris au lait maternisé
- Sérum de veau provenant des USA ou de Nouvelle-Zélande
- Sérum de bovin adulte (ABS) provenant des USA
Sérums d'autres espèces animales
Outre le sérum bovin, il est possible d'utiliser du sérum d'autres espèces comme alternative moins coûteuse pour la supplémentation des milieux de culture cellulaire basaux, ou pour d'autres applications. Les sérums équin (de cheval) et porcin (de porc), par exemple, sont utilisés pour produire des vaccins à usage animal et humain.
Nous proposons des sérums de diverses espèces, notamment :
- Poulet
- Porc (sérum porcin)
- Chèvre (sérum caprin)
- Cheval (sérum équin)
- Mouton (sérum ovin)
- Lapin
Ressources produits apparentées
- Sérum de veau fœtal (FBS) – Ce que vous devez savoir
Révisez les bases de l'utilisation du sérum bovin (ou de veau) fœtal dans la culture de cellules, et redécouvrez comment la provenance et la réglementation affectent le prix des sérums impliqués dans les tests cellulaires.
- Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Mesenchymal Stem Cell Culture Protocols
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
- Lentiviral Transduction Protocol
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
- Subculture of Adherent Cell Lines
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
- /language-masters/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/subculture-of-semi-adherent
- Cell Culture Protocol 10: Testing Cells for Mycoplasma Contamination by Hoechst DNA Staining
Cell culture protocol for testing cell lines for mycoplasma contamination using indirect DNA staining using Hoechst 33342.
- Brochure: Cell Culture Manual
- Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.