Suppléments pour la culture cellulaire
Les suppléments de culture cellulaire permettent aux laboratoires de personnaliser et d'améliorer la formulation de leurs milieux, pour répondre aux applications particulières de culture cellulaire comme la production de protéines, la fabrication d'hybridomes, les applications impliquant des cellules CHO (cellules d'ovaire de hamster chinois), d'autres travaux sans sérum, et plus encore. Les suppléments testés pour la culture cellulaire et pour la culture de cellules d'insectes présentés ici ont subi des contrôles en contexte applicatif pour vérifier leur intérêt vis-à-vis des systèmes de culture cellulaire. Grâce à ces contrôles, les laboratoires n'ont plus besoin de tester ces suppléments avant de les utiliser dans une application de culture cellulaire.
Pour en savoir plus :
Acides aminés, antibiotiques et autres suppléments de culture cellulaire
Suppléments du type ITS
Les formulations de milieu de culture cellulaire sans sérum ou à teneur réduite en sérum requièrent souvent une supplémentation avec des facteurs normalement présents dans le sérum et qui sont nécessaires à une croissance saine des cultures. L'ITS sert de supplément de base lorsque l'on souhaite réduire voire supprimer l'usage de sérum de veau fœtal (FBS) dans les milieux de culture, lorsque les milieux de culture doivent être dépourvus de constituants d'origine animale, ou pour adapter la composition et la concentration des nutriments pour des applications de culture cellulaire particulières. Le nom ITS fait référence aux nutriments insuline, transferrine et sélénium contenus dans ce supplément. Il existe plusieurs variantes de ce cocktail de nutriments, parmi lesquelles on peut citer le SITE (sélénium, insuline, transferrine, éthanolamine), et des formulations améliorées qui peuvent aussi intégrer de l'acide linoléique, de l'acide oléique et/ou de l'albumine de sérum bovin (BSA).
La fonction biologique des principaux ingrédients de l'ITS et de ses variantes est décrite ci-dessous :
- L'insuline est une hormone polypeptidique qui facilite l'absorption du glucose et des acides aminés par les cellules.
- La transferrine est une protéine de transport du fer. Le fer, élément indispensable à l'état de trace, peut être toxique sous sa forme libre. Pour supplémenter des cellules en culture, on utilise donc du fer lié à de la transferrine.
- Le sélénium/sélénite de sodium est aussi un oligo-élément indispensable, normalement présent dans le sérum.
- L'éthanolamine est un acide gras qui contribue de manière significative à la prolifération des cellules d'hybridome. Elle est fréquemment ajoutée aux suppléments pour optimiser les milieux destinés à la culture d'hybridomes.
- Le pyruvate de sodium constitue une source de carbone complémentaire pour certains systèmes de culture.
Réactifs pour hybridomes
Les méthodes traditionnelles de production d'anticorps monoclonaux reposent sur l'utilisation d'un milieu supplémenté en sérum d'origine animale. Lorsque ces anticorps sont employés en recherche ou dans des applications de diagnostic in vitro, la présence de sérum ne pose pas de problème particulier du point de vue réglementaire. Les efforts déployés pour mettre au point des milieux sans sérum ont donc pour objectif principal la réduction des coûts. Comme les anticorps sont de plus en plus utilisés en biothérapie, on a de plus en plus besoin de milieux et de réactifs permettant d'obtenir des cultures d'hybridome robustes ne nécessitant pas de sérum ou d'autre produit d'origine animale.
Nos suppléments Hybri-Max™ ont subi des tests en culture pour garantir des performances optimales dans la culture d'hybridomes. Ces suppléments, ainsi que d'autres suppléments destinés aux hybridomes, assurent une culture robuste pour les laboratoires travaillant sur les anticorps monoclonaux.
Acides aminés, antibiotiques et autres suppléments de culture cellulaire
Nos suppléments du type acide aminé testés en culture cellulaire comprennent des réactifs du type polyamine et des acides aminés individuels qui permettent d'enrichir sélectivement les formulations de milieu de culture cellulaire. Nos solutions de supplémentation complètes contiennent entre autres du cholestérol, de la lactoferrine, de l'acide linoléique, du glucagon, de la cyclodextrine, des extraits de levure, des antioxydants, des vitamines et des antibiotiques.