1720000
USP
Xanthanoic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Xanthene-9-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
paclitaxel
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
221-225 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C14H10O3/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H,15,16)
Clé InChI
VSBFNCXKYIEYIS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Propantheline Bromide
- Propantheline Bromide Tablets
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable