H7509
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
viscosity 2,600-5,600 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
~86 kDa
Couleur
white to off-white
Viscosité
2,600-5,600 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
Solubilité
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
- as a viscosity modifier in the preparation of printable ink
- as a viscosifier in the preparation of hydroxyapatite (HAP) suspension
- in the preparation of HPMC gels and composite gels
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable