Principaux documents
29914
Supelco
10-O-Deacetylpaclitaxel
reference material
Synonyme(s) :
Paclitaxel impurity G (PhEur), 10-Deacetyltaxol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H49NO13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
811.87
Numéro MDL:
Qualité
reference material
Famille d'API
paclitaxel
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O[C@]12[C@@]3([H])[C@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@](C(C)(C)C([C@@H](O)C([C@]3(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])OC2)=O)=C5C)(O)C[C@@H]5OC([C@H](O)[C@@H](NC(C6=CC=CC=C6)=O)C7=CC=CC=C7)=O)=O
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable