1643565
USP
Temozolomide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Methyl-1,1-diphenylurea, N-Methyl-N′,N′-diphenylurea
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
temozolomide
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
172-174 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17)
Clé InChI
IMFYAZJNDOZIFV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable