1643576
USP
Temozolomide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Diphenylcarbamoyl chloride, Chloroformic acid diphenylamide, Diphenylcarbamic chloride, NSC 6788
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
temozolomide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-13(16)15(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable