1325005
USP
Hydroxyamphetamine hydrobromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(2-Aminopropyl)phenol hydrobromide, NSC 61065, Paredrine hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hydroxyamphetamine
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C9H13NO.BrH/c1-7(10)6-8-2-4-9(11)5-3-8;/h2-5,7,11H,6,10H2,1H3;1H
Clé InChI
RZCJLMTXBMNRAD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable