H9645
p-Hydroxymethamphetamine
analytical standard, for drug analysis
Synonyme(s) :
Pholderin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard, for drug analysis
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CNC(C)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,11-12H,7H2,1-2H3
Clé InChI
SBUQZKJEOOQSBV-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable