1296086
USP
Glycopyrrolate Related Compound I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(RS)-3-[(SR)-2-(4-Chlorophenyl)-2-cyclopentyl-2-hydroxyacetoxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glycopyrrolate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable