1296042
USP
Glycopyrrolate Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
α-Cyclopentylmandelic acid, 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glycopyrrolate
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
146-151 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
Clé InChI
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Glycopyrrolate
- Glycopyrrolate Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable