Documents
86833
Sigma-Aldrich
Phosphate de tétrabutylammonium monobasic
puriss., 99% (T)
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.45
Numéro Beilstein :
5196532
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
puriss.
Niveau de qualité
Pureté
99% (T)
Forme
powder
Pf
151-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Le phosphate de tétrabutylammonium monobasique est un réactif synthétique. Il peut servir de tampon pH dans différentes applications chimiques et biologiques.
Application
Le phosphate de tétrabutylammonium monobasique est un réactif adapté aux études suivantes :
  • Résolution de disaccharides par HPLC en phase inverse à appariement d′ions (RPIP-HPLC).
  • Analyse du sulfate de 35S-héparane (HS), un disaccharide.
  • Comme tampon de repliement pour la dissolution d′oligonucléotides désalés.
Il peut être employé comme réactif dans l′analyse de tétrasaccharides et de 35S-disaccharides par HPLC. Il peut également servir à la préparation de polymères marqués au phosphate de tétrabutylammonium (TBAP) monobasique.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vaibhav Tiwari et al.
Journal of virology, 80(18), 8970-8980 (2006-08-31)
Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) infection of the corneal stroma remains a major cause of blindness. Primary cultures of corneal fibroblasts (CF) were tested and found susceptible to HSV-1 entry, which was confirmed by deconvolution imaging of infected cells.
Robert D Gray et al.
Nucleic acids research, 36(12), 4191-4203 (2008-06-24)
Cation-induced folding into quadruplex structures for three model human telomeric oligonucleotides, d[AGGG(TTAGGG)(3)], d[TTGGG(TTAGGG)(3)A] and d[TTGGG(TTAGGG)(3)], was characterized by equilibrium titrations with KCl and NaCl and by multiwavelength stopped flow kinetics. Cation binding was cooperative with Hill coefficients of 1.5-2.2 in
Polymerisable squaramide receptors for anion binding and sensing.
Manesiotis P, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(42), 8990-8995 (2014)
J Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 274(53), 38155-38162 (1999-12-23)
3-O-Sulfation of glucosamine by heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase (3-OST-1) is the key modification in anticoagulant heparan sulfate synthesis. However, the heparan sulfates modified by 3-OST-2 and 3-OST-3A, isoforms of 3-OST-1, do not have anticoagulant activity, although these isoforms transfer sulfate
Guoqing Xia et al.
The Journal of biological chemistry, 277(40), 37912-37919 (2002-07-26)
Heparan sulfate 3-O-sulfotransferase transfers sulfate to the 3-OH position of a glucosamine residue of heparan sulfate (HS) to form 3-O-sulfated HS. The 3-O-sulfated glucosamine residue contributes to two important biological functions of HS: binding to antithrombin and thereby carrying anticoagulant