Principaux documents
1076192
USP
Albumine de sérum bovin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Poids mol.
~66 kDa
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Shipping condition: wet ice
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
BSA for protein quantitation USP reference standard in specified compendial tests and assays.
Also used to prepare standard and suitability standard solutions during the determination of total protein in pharmaceutical drug substances and products according to the United States Pharmacopeia (USP) general chapter.
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ramon E Coronado et al.
Cell transplantation, 26(12), 1840-1854 (2018-02-03)
Biologic substrates, prepared by decellularizing and solubilizing tissues, have been of great interest in the tissue engineering field because of the preservation of complex biochemical constituents found in the native extracellular matrix (ECM). The integrity of the ECM is critical
Tüzer Kalkan et al.
Cell stem cell, 24(5), 785-801 (2019-04-30)
The gene regulatory network (GRN) of naive mouse embryonic stem cells (ESCs) must be reconfigured to enable lineage commitment. TCF3 sanctions rewiring by suppressing components of the ESC transcription factor circuitry. However, TCF3 depletion only delays and does not prevent
?507? Protein determination procedures
United States Pharmacopeia, 41(2), 6744-6744 (2016)
Michelle T Barati et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 313(2), C197-C206 (2017-05-19)
Dopamine decreases Na-K-ATPase (NKA) activity by PKC-dependent phosphorylation and endocytosis of the NKA α1. Dopamine-mediated regulation of NKA is impaired in aging and some forms of hypertension. Using opossum (OK) proximal tubule cells (PTCs), we demonstrated that sodium-hydrogen exchanger regulatory
Rihab Rasheed et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(8) (2020-08-23)
Microalgae isolated from the Qatari desert was identified as thermotolerant, with a rich metabolite profile that is appropriate for use as food and health supplements. In this research, a species of Chlorella, QUCCCM3, from the Qatar University Culture Collection of