A propos de cet article
Biological source:
bovine
Form:
powder
Technique(s):
ELISA: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable, immunohistochemistry: suitable
Impurities:
~0.3% dithiothreitol
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
bovine
Quality Segment
form
powder
mol wt
~66,000
packaging
vial of 50 mg
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable, immunohistochemistry: suitable
impurities
~0.3% dithiothreitol
pH
<5.0
suitability
suitable for (Suitable for use as a gel filtration marker)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Albumin is the most abundant plasma protein in humans. It has a molecular mass of 66.5 kDa.
Application
Albumin from bovine serum has been used:
- for blocking of nonspecific immunoglobulin during immunohistochemical reactions.
- to coat microplates for blocking non-specific binding during I-ELISA (Indirect Enzyme-linked Immunosorbent Assay)
- as molecular mass standard in analytical gel filtration chromatography for Superdex® 75 10/300 GL gel filtration column.
- for measuring fluorescence for PR1 (phytofluor red 1) by using Fluorescence correlation spectroscopy (FCS)
- as a reference mixture along with horse Mb in Size Exclusion Chromatography
Gel filtration molecular weight marker
Biochem/physiol Actions
Bovine serum albumin also refers as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated and non-treated microwells. It can also triggers the insulin dependent diabetes mellitus.
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
High levels of albumin are associated with dehydration. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. Albumin in serum level is associated with advanced liver disease.
Preparation Note
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Legal Information
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe