Principaux documents
SU860098
Supelco
Fiole Headspace, bouchon à vis, fond arrondi (fiole seule)
volume 20 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
amber glass vial
round bottom
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
22.5 mm × 75.5 mm
Volume
20 mL
Raccords
thread for 18
Compatibilité
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
Description générale
Ces flacons requièrent un bouchon spécial ayant un filetage de 18 mm. Les bouchons filetés standards 18-400 ne s′adapteront pas à ces flacons. Les références de bouchons disponibles pour ces flacons sont les suivantes : SU860101(avec PTFE/silicone, épaisseur 1,3 mm), SU860102 (avec PTFE/butyl, épaisseur 1,6 mm), et SU860103 (avec PTFE/silicone, épaisseur 1,5 mm). Ces bouchons sont faits en acier inoxydable et ils sont magnétiques.
Protocoles
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Les hautes performances, la fiabilité et la reproductibilité de la HS-SPME associée à la GC/MS pour la détermination des COV dans l'eau ont été prouvées dans un essai interlaboratoires. La nouvelle norme ISO 17943, basée sur la HS-SPME, constitue une amélioration des méthodes officielles existantes dédiées à cette détermination en termes de sensibilité et de sélectivité.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Afficher tout