Merck
Flacons/fioles analytiques
Flacons en verre gradués.
Les flacons jouent un rôle important dans les études analytiques et la reproductibilité des résultats. Les flacons doivent être inertes et dépourvus de composés extractibles ou lessivables, afin de ne pas influer sur les résultats. Recourir à des flacons certifiés, exempts de contaminants et spécifiques à votre application peut considérablement réduire les risques. Nous proposons un large spectre de produits Supelco®, notamment des flacons pour passeur automatique d'échantillons, des flacons à usage général et des accessoires de flacon pour le recueil, le stockage et le traitement des échantillons. Les flacons Supelco® sont disponibles en divers volumes, couleurs, dimensions et compositions. Nos flacons et capsules sont conçus et fabriqués de façon à garantir des performances optimales en HPLC, GC/MS, LC/MS et en analyse à haut débit. En plus des produits spécialisés, nous proposons les éléments suivants :  
  • Capsules, bagues de sertissage et bouchons
  • Flacons pour analyse d'espace de tête (Headspace) et la SPME
  • Flacons de microréaction
  • Flacons à scintillation en verre ou polyéthylène
  • Flacons en polypropylène et polyméthylpentène (TPX)
  • Inserts en verre ou en polypropylène microvolume
  • Récipients de stockage en PTFE et verre ambré
  • Flacons silanisés améliorant le recouvrement des composés polaires 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Flacons pour spectrométrie de masse
Flacons pour spectrométrie de masse
Nos flacons et kits pour la LC/MS à faible adsorption certifiés sont conçus pour réduire l'activité de surface tout en améliorant la quantification analytique. Le dispositif de micro-échantillonnage QSertVial™ contient un insert en verre de 300 μl et est compatible avec la plupart des passeurs automatiques d'échantillons. Nos flacons et kits à haute récupération ("center drain") certifiés possèdent un élément intérieur conique au niveau du fond qui est idéal pour les applications impliquant des microvolumes. Les flacons, capsules et septa Supelco® garantissent une contamination minimale et une parfaite étanchéité à l'air.
Vannes Mininert®
Vannes Mininert®
Les vannes Mininert® sont des bouchons étanches extrêmement sûrs destinés aux flacons à bouchon à vis, aux flacons à sertir et autres récipients de laboratoire.
Flacons prénettoyés
Flacons prénettoyés
Nos flacons prénettoyés en verre borosilicaté de Type 1 incolore ou ambré sont lavés dans un détergent sans phosphates, rincés trois fois à l'eau du robinet, puis rincés avec de l'eau exempte de composés organiques de Type 1 selon l'ASTM pour éliminer le détergent. Une fois nettoyés, les flacons sont équipés de septa en PTFE/silicone et de capsules ouvertes en polypropylène.
Flacons pour l'analyse des composés organiques volatils (VOA) (EPA)
Flacons pour l'analyse des composés organiques volatils (VOA) (EPA)
Les flacons pour l'analyse des composés organiques volatils (VOA pour Volatil Organic Analysis) sont conformes aux normes EPA sur l'échantillonnage des composés organiques volatils. Les flacons de 40 ml sont disponibles en verre borosilicaté incolore (Type 1, coefficient de dilatation de 33) ou ambré (Type 1, coefficient de dilatation de 51).