PHL89543
Liquiritigenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,7-Dihydroxyflavanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
O1[C@@H](CC(=O)c3c1cc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)14-8-13(18)12-6-5-11(17)7-15(12)19-14/h1-7,14,16-17H,8H2/t14-/m0/s1
Clé InChI
FURUXTVZLHCCNA-AWEZNQCLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable