Merck
Étalons phytochimiques
L'image contient quelques morceaux de gingembre et 4 petits flacons à bouchon rouge contenant un produit chimique.
Notre gamme de matériaux de référence comprend plus de 2 000 ingrédients d'origine végétale isolés, qui peuvent être des constituants principaux, des marqueurs courants ou des constituants toxiques des plantes médicinales couramment employées. Notre offre inclut certaines classes de composés naturels du type alcaloïdes (notamment une gamme complète d'alcaloïdes pyrrolizidiniques), isoprénoïdes (terpènes), flavonoïdes, phénylpropanes, quinones, tanins et glucosinolates.
Vous trouverez ci-dessous une sélection de plantes médicinales et d'herbes couramment employées dans les compléments alimentaires, classées par genre végétal. Les liens vous mèneront vers les listes correspondantes d'étalons de marqueurs chimiques, de matériaux de référence d'origine végétale, de matériaux de référence d'extraits ou de mélanges de matériaux de référence certifiés des plantes associées.
Aperçu du contenu
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ressources produits apparentées
ÉTALONS PHYTOCHIMIQUES SPÉCIFIQUES, PAR GENRE VÉGÉTAL
Vous trouverez ci-dessous une sélection de plantes médicinales et d'herbes couramment employées dans les compléments alimentaires, classées par genre végétal. Les liens vous mèneront vers les listes correspondantes d'étalons de marqueurs chimiques, de matériaux de référence d'origine végétale, de matériaux de référence d'extraits ou de mélanges de matériaux de référence certifiés des plantes associées.
MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE CERTIFIÉS
Les matériaux de référence certifiés (MRC) phytochimiques sont fabriqués dans des installations accréditées ISO/CEI 17025 et ISO 17034 et sont traçables jusqu'au système international (SI). Cliquez ici pour en apprendre plus sur l'accréditation et la traçabilité.
Nos MRC purs de produits phytochimiques comprennent des produits commercialisés sous la marque TraceCERT® ainsi que des étalons pharmaceutiques secondaires qui, en plus d'être conformes à l'ISO 17034, ont une traçabilité qui remonte jusqu'à plusieurs normes officinales de pharmacopée telles que l'USP, la Ph. Eur. ou la BP.
Nous proposons en outre des solutions de matériaux de référence certifiés (MRC) multi-composés des plantes médicinales couramment employées telles que le ginseng, le ginkgo, le gingembre, le kava, l'ashwagandha, l'echinacea, le silybum et le thé vert, pour des raisons de commodité et de rentabilité. Ces solutions de MRC contiennent les constituants de la plante correspondante.
Nous proposons également des mélanges de MRC de terpènes, convenant à l'analyse du cannabis.
ÉTALONS DE RÉFÉRENCE D'ORIGINE VÉGÉTALE PHYTOLAB
PhytoLab est un fabricant de renommée mondiale d'étalons de référence de composés d'origine végétale largement documentés. En tant que partenaire de PhytoLab, nous fournissons plus de 1 400 de leurs étalons de référence. Les produits PhytoLab sont accompagnés d'une documentation produit détaillée confirmant l'identité du produit et la pureté qui lui a été assignée. Le poids exact est imprimé sur l'étiquette du flacon interne des produits, ce qui permet de les dissoudre directement et d'éviter les pertes de matériau.
ÉTALONS DE RÉFÉRENCE ANALYTIQUES DE PHYTOTHÉRAPIE HWI
En collaboration avec HWI Pharma Services GmbH, nous fournissons des étalons de référence primaires et secondaires destinés au contrôle qualité, aux contrôles en cours de procédé et aux tests de stabilité des médicaments à base de plantes. Nous sommes le distributeur exclusif des étalons produits et qualifiés par HWI Pharma Services GmbH. Chaque étalon est accompagné d'un rapport analytique contenant sa pureté chromatographique ainsi que sa teneur déterminée par RMNq.
MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE D'ORIGINE VÉGÉTALE BOTANICERT
Nous proposons également une gamme complète de matériaux de référence d'origine végétale BotaniCERT™. Nous vous invitons à consulter le flyer BotaniCERT. Ces produits sont des échantillons de plantes ou de parties de plantes (feuille, racine, rhizome, fruit, fleur, graine...) authentifiés d'après leurs critères organoleptiques, des examens macroscopiques et microscopiques, leurs empreintes phytochimiques en CCM haute performance (CCMHP ou HPTLC) et HPLC et leurs marqueurs génétiques par PCR. Ils sont donnés avec 2 ou 3 marqueurs (ITS, matK, rbcL) et leurs séquences d'ADN.
Vous trouverez ici un exemple de certificat BotaniCERT.
EXTRAITS VÉGÉTAUX
Nous proposons une série de matériaux de référence d'extraits de plantes, conçus pour servir de références lors de l'analyse et de l'étude des plantes médicinales. Cette gamme contient des produits de HWI Pharma Services et du NIST. En ce qui concerne les produits HWI, l'identité des constituants caractéristiques de chaque extrait est confirmée et les pics du chromatogramme sont attribués par comparaison avec des étalons analytiques. Des valeurs quantitatives sont également fournies en plus du ou des constituants principaux.